This product is stored at room temperature. In general, powder materials are not effected by freezer storage, however this item has not been tested under these storage conditions.
69673
Homovanillic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-3-methoxyphenylacetic acid, HVA
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
142-145 °C (lit.)
142-145 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(CC(O)=O)ccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
QRMZSPFSDQBLIX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.
-
Can it be stored at -20C
1 answer-