H8876
5-Hydroxyindole-3-acetic acid
≥98% (HPLC), crystalline
Sinônimo(s):
5-HIAA
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
5-Hydroxyindole-3-acetic acid, ≥98% (HPLC), crystalline
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
crystalline
cor
white to purple
pf
161-164 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
chave InChI
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.