Documentos Principais
C-110
Supelco
Catecholamine Mix 2 (Metanephrines) solution
1.0 mg/mL each component in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Metanephrines solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H13NO3·HCl
Peso molecular:
219.67
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
composição
(±)-Metanephrine HCl
(±)-Normetanephrine HCl
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1.0 mg/mL each component in methanol (as free base)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
forensics and toxicology
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
A Certified Spiking Solution® of (±)-Metanephrine HCl and (±)-Normetanephrine HCl. This multi-component mix is suitable for critical quantitative applications in research and clinical environments including: for use in preparation of controls, calibrators, and linearity standards for LC-MS/MS assays; as system tuning/suitability standards; linearity verification; and internal proficiency testing. The stable, quantitative solution format provides significant benefits to the user such as convenience of use, material savings, and increased efficiency of labor.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    DL-Metanephrine hydrochloride
    DL-Normetanephrine hydrochloride
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)