860051P
Avanti
Ceramide (Egg)
Ceramide (Egg, Chicken), powder
Sinônimo(s):
C16 Ceramide; N-hexadecanoyl-D-erythro-sphingosine; N-(hexadecanoyl)-sphing-4-enine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 200 mg (860051P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (860051P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (860051P-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860051P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@H]([C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H67NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(37)32(31-36)35-34(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h27,29,32-33,36-37H,3-26,28,30-31H2,1-2H3,(H,35,38)/b29-27+/t32-,33+/m0/s1
chave InChI
YDNKGFDKKRUKPY-TURZORIXSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)