Documentos Principais
Z562246
Stainless steel crucible tongs with platinum tips
L 8 in.
Sinônimo(s):
Stainless Steel Tongs
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 8.891,00
R$ 8.891,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 8.891,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
R$ 8.891,00
Check Cart for Availability
descrição
bowed end
Comprimento
8 in.
peso
1.25 g
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)