Documentos Principais
Z562203
Platinum evaporating dish
capacity 100 mL
Sinônimo(s):
evaporating dish
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 26.389,00
R$ 26.389,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 26.389,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
R$ 26.389,00
Check Cart for Availability
Materiais
circles
platinum
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Birmingham metals BD9
A × L
29 mm × 75.0 mm
capacidade
100 mL
Prato: diâm. × A
75 mm × 29 mm
Descrição geral
Platinum labware has excellent resistance to acids such as acetic, hydrochloric, hydrofluoric, hydroiodic, nitric, selenic, and sulfuric, and to oxidation at high temperatures. Dishes of platinum can be cleaned by boiling in a suitable solvent. For the removal of substances which have alloyed with the surface, scour with alumina powder.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)