Documentos Principais
Z225282
Precision crucible tongs
L 20 in. (508 mm)
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 422,00
R$ 422,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 422,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
R$ 422,00
Check Cart for Availability
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 1 ea
Comprimento
20 in. (508 mm)
Descrição geral
Stainless steel tongs with serrated tapered tips, which meet precisely when closed.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3