Documentos Principais
Z225606
Stainless steel forceps
Specimen, L 8 in.
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 108,00
R$ 108,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 108,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122405
NACRES:
NB.35
R$ 108,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
Comprimento
8 in.
Descrição geral
with serrated tips
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Stainless steel forceps Reverse action
Z168769
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Dissecting
Z168793
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Specimen, L 4 1/2 in.
Z168726
Stainless steel forceps
Dressing tissue forceps L 12 in.
F4642
Dressing tissue forceps
Dressing tissue forceps L 6 in.
F4267
Dressing tissue forceps
Stainless steel forceps Dumont
Z168742
Stainless steel forceps
Artis tweezer Style 5-SA
Z742676
Artis tweezer
Stainless steel forceps High-precision
Z225304
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Fine tip, curved
Z168785
Stainless steel forceps