225711
Ácido nítrico
70%, purified by redistillation, ≥99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Aqua fortis, Azotic acid, Hydrogen nitrate
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1 (vs air)
pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.999% trace metals basis
70%
forma
liquid
purificado por
redistillation
cor
colorless
pH
<1.0
pb
120.5 °C (lit.)
densidade
1.413 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- The nitration of aromatic compounds, aromatic heterocycles, alkenes, active methylene carbons, etc.
- Selective oxidation of organosulfur compounds to corresponding sulfoxides using a solid acid catalyst.
- The oxidation of alcohols, aldehydes, esters, and heteroatoms.
- The aromatization and dehydrogenation reactions.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1