Documentos Principais
Z115436
Safety tongs
L 9 in.
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 460,00
R$ 460,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 460,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
R$ 460,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H37945-0000
Comprimento
9 in.
Descrição geral
With 3in. PTFE-coated tips.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)