Documentos Principais
Z562025
Platinum crucible
standard, capacity 10 mL
Sinônimo(s):
crucibles
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 9.945,00
R$ 9.945,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 9.945,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
R$ 9.945,00
Check Cart for Availability
Materiais
platinum
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Birmingham metals BC2
capacidade
10 mL
Prato: diâm. × A
26 mm × 29 mm , Base 15.5 mm
peso
8.5 g+/- 5%
Aplicação
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories for different industries.
Características e benefícios
  • It can withstand harsh use
  • Designed with a heavy base and lighter walls
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Platinum combustion boat capacity 6 mL, with handle
Z685402
Platinum combustion boat
vibrant-m
Z246727
Zirconium crucible
Platinum combustion boat capacity 3 mL, with handle
Z685364
Platinum combustion boat
Platinum crucible lid fits 30 mL crucible
Z562106
Platinum crucible lid
Platinum evaporating dish capacity 20 mL
Z562130
Platinum evaporating dish
Platinum combustion boat capacity 12 mL, without handle
Z685380
Platinum combustion boat
Platinum crucible lid fits 25 mL crucible
Z562084
Platinum crucible lid
Platinum crucible lid fits 50 mL crucible
Z562122
Platinum crucible lid