Documentos Principais
Z247634
Coors high-alumina crucible
High form, capacity 50 mL
Sinônimo(s):
High-Alumina Crucible
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 422,00
R$ 422,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 422,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
R$ 422,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 65504
Altura
47 mm
capacidade
50 mL
diâmetro do topo
48 mm
Descrição geral
Made of 99.8% pure, recrystallized aluminum oxide for high resistance to chemical attack. For use in reducing and oxidizing atmospheres and refractory metals (such as molybdenum, platinum, rhodium, tungsten, tantalum, and iridium). O.D. dimension tolerance is +/-5%. Max. use temp. (no load): 1,750 °C.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
vibrant-m
Z246727
Zirconium crucible
Inconel® crucible Straight wall, capacity 250 mL
Z246379
Inconel® crucible