Documentos Principais
Z562084
Platinum crucible lid
fits 25 mL crucible
Sinônimo(s):
crucibles
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.174,00
R$ 6.174,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.174,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
R$ 6.174,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Birmingham metals
peso
7.2 g
Descrição geral
Platinum labware has excellent resistance to acids such as acetic, hydrochloric, hydrofluoric, hydroiodic, nitric, selenic, and sulfuric, and to oxidation at high temperatures. Crucible lids of platinum can be cleaned by boiling in a suitable solvent.
For the removal of substances which have alloyed with the surface, scour with alumina powder.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4