Documentos Principais
Z685380
Platinum combustion boat
capacity 12 mL, without handle
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 20.662,00
R$ 20.662,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 20.662,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
R$ 20.662,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Birmingham metals
C × L × P
100 mm × 16 mm × 13 mm
capacidade
12 mL
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Platinum crucible standard, capacity 50 mL
Z562114
Platinum crucible
Platinum crucible standard, capacity 25 mL
Z562076
Platinum crucible