Documentos Principais
Z562076
Platinum crucible
standard, capacity 25 mL
Sinônimo(s):
crucibles
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 19.501,00
R$ 19.501,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 19.501,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
R$ 19.501,00
Check Cart for Availability
Materiais
platinum
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Birmingham metals BC8
capacidade
25 mL
Prato: diâm. × A
41 mm × 34 mm , Base 25 mm
peso
25.0 g+/- 5%
Aplicação
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories.
Características e benefícios
Platinum crucible, due to its heavy base and lighter wall, withstands harsh conditions.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9