Documentos Principais
Z685402
Platinum combustion boat
capacity 6 mL, with handle
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
fabricante/nome comercial
Birmingham metals
C × L × P
60 mm × 13 mm × 10 mm
capacidade
6 mL
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)