Documentos Principais
Z291706
Supelco
Standard autosampler vials with cap and septa, 12 x 32 mm, 8-425 thread
volume 2 mL, pre-assembled convenience pack, clear glass vial, PTFE/silicone septa
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 991,00
R$ 991,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 991,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
R$ 991,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Materiais
PTFE/silicone septa
clear glass vial
polypropylene cap
Características
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volume
2 mL
conector
thread for 8-425
Descrição geral
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)