Documentos Principais
Z291668
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene, open-top, 8-425 thread, pkg of 100 ea
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 115,00
R$ 115,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 115,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
R$ 115,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Materiais
black polypropylene
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
conformidade reg.
suitable for FDA C-010.02
Características
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
135 °C temp. limit
conector
8-425 thread
aplicação(ões)
PFAS testing
Descrição geral
These hole caps do not come with septa.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)