Documentos Principais
Z291676
Supelco
Septa for 12 x 32 mm standard screw-thread autosampler vials
red PTFE/white silicone, diam. 8 mm, thickness 0.065 in.
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 265,00
R$ 265,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 265,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
R$ 265,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Materiais
red PTFE/white silicone
embalagem
pkg of 100 ea
Diâmetro
8 mm
espessura
0.065 in.
Descrição geral
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)