Documentos Principais
Z282103
Sigma-Aldrich
Coors apothecary pestle
minimal sample contamination
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.221,00
R$ 1.221,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.221,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
R$ 1.221,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Materiais
alumina
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 60383
pilão C
110 mm
Descrição geral
99.5% Alumina is an extremely hard (9 on Mohs scale), non-absorbent, wear-resistant material. Pestle shaped for easy handling. Order mortar separately.
Recommended for precise elemental analysis due to minimal sample contamination.
Contoured Mortar: Glazed except for inside grinding surface and outside bottom surface.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)