Documentos
Z282049
Coors alumina pestle
for Z281999
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiais
alumina
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 60359
pilão C
57 mm
Descrição geral
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Order mortar separately.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.