Documentos Principais
Z282073
Coors alumina pestle
for Z282022
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
alumina
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 60365
pilão C
74 mm
Descrição geral
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Order mortar separately.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)