Documentos Principais
Z112526
Agate mortar and pestle
Standard form, O.D. 95 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiais
agate
Profundidade
20 mm
D.I.
80 mm
D.E.
95 mm
Descrição geral
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6