Documentos
Z247510
Coors porcelain pestle
for Z247472
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiais
porcelain
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 66317
pilão C
157 mm
Descrição geral
Oversized pestle glazed to grinding surface. Order mortar separately.
Aplicação
The Coors porcelain pestle is suitable to use for crushing, grinding, and mixing.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8