Documentos Principais
Z511412
Sigma-Aldrich
Glass mortar and pestle
capacity 500 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 447,00
R$ 447,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 447,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
R$ 447,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass
capacidade
500 mL
Descrição geral
Made of clear, heavy, flint glass with pour spout.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Coors™ porcelain pestle for Z247464
Z247502
Coors porcelain pestle
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 25 mm
Z136077
Agate mortar and pestle