Documentos Principais
Z247502
Coors porcelain pestle
for Z247464
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 246,00
R$ 246,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 246,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
R$ 246,00
Check Cart for Availability
Materiais
porcelain
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 66311
pilão C
114 mm
Descrição geral
Oversized pestle glazed to grinding surface. Order mortar separately.
Aplicação
The Coors porcelain pestle is suitable to use for crushing, grinding, and mixing.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Questions
  1. is the inner surface smooth or rough ?
    1 answer
    1. This item is a product of CoorsTek and includes the pestle only. This pestle is glazed or smooth up to the grinding surface.