Documentos Principais
Z247480
Coors porcelain mortar
capacity 300 mL, O.D. × H 105 mm × 75 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 472,00
R$ 472,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 472,00
About This Item
Código UNSPSC:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
R$ 472,00
Check Cart for Availability
Materiais
porcelain
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 66319
D.E. × A
105 mm × 75 mm
capacidade
300 mL
Descrição geral
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)