Documentos Principais
Z247499
Coors porcelain mortar
capacity 420 mL, O.D. × H 120 mm × 88 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 585,00
R$ 585,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 585,00
About This Item
Código UNSPSC:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
R$ 585,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Materiais
porcelain
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 66322
D.E. × A
120 mm × 88 mm
capacidade
420 mL
Descrição geral
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.