Documentos Principais
Z246271
Inconel® crucible
low form, capacity 20 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 552,00
R$ 552,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 552,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
R$ 552,00
Check Cart for Availability
Altura
30 mm
capacidade
20 mL
espessura
0.040 in.
diâmetro do topo
33 mm
Descrição geral
Made of nickel-chromium-iron alloy 601 for resistance to corrosion, high temperature, carbonization or sulfidation, and oxidation in the 1,000 to 1,200°C range. Retains mechanical strength at elevated temperature.
Suitable for use in determining moisture, volatiles, fixed-carbon and ash in most coal and coke products, or wood pulp or fiber. Also suitable for drying and ashing biological materials whose residues are soluble in dilute acid or alkali for subsequent analysis.
Not for trace-level determinations of nickel, chromium, or iron.
Informações legais
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10