Documentos Principais
Z247073
Coors Gooch crucible
porcelain, capacity 25 mL, with perforated bottom
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 133,00
R$ 133,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 133,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
R$ 133,00
Check Cart for Availability
Materiais
porcelain
descrição
Diameter of holes (mm): 0.7
fits filter diam. 20 - 21 mm
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 66148
capacidade
25 mL
topo D.E.
36 mm
Descrição geral
Glazed inside and out except for outside bottom surface and rim. Used for total suspended solids determinations.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4