Documentos Principais
Z247197
Coors porcelain crucible
Wide form, capacity 91 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Materiais
porcelain
tamanho da tampa
F
embalagem
pack of 12
fabricante/nome comercial
Coorstek 66138
Altura
44 mm
capacidade
91 mL
topo D.E.
70 mm
Descrição geral
Glazed inside and out, except for outside bottom surface and rim.
  • Max. use temp.: 1150°C; limit of use evacuated: 1300°C
  • Crucibles are not porous so there should not be any change in weight after firing
Order covers separately.
Características e benefícios
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9