Documentos Principais
Z247111
Coors porcelain crucible
High form, capacity 12 mL
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 751,00
R$ 751,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 751,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
R$ 751,00
Check Cart for Availability
Materiais
porcelain
tamanho da tampa
B
embalagem
pack of 12
fabricante/nome comercial
Coorstek 66105
Altura
28 mm
capacidade
12 mL
topo D.E.
35 mm
Descrição geral
Glazed inside and out, except for outside bottom surface and rim.
  • Max. use temp.: 1150°C; limit of use evacuated: 1300°C
  • Crucibles are not porous so there should not be any change in weight after firing
Order covers separately.
Características e benefícios
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Coors™ Gooch crucible porcelain, capacity 25 mL, with perforated bottom
Z247073
Coors Gooch crucible
Inconel® crucible low form, capacity 20 mL
Z246271
Inconel® crucible
Coors™ Gooch crucible porcelain, capacity 34 mL, with perforated bottom
Z247081
Coors Gooch crucible
Platinum crucible standard, capacity 15 mL
Z562041
Platinum crucible
Platinum crucible micro, capacity 5 mL
Z562238
Platinum crucible