Documentos Principais
Z246735
Zirconium crucible
low form, capacity 55 mL
Sinônimo(s):
Lab Crucible, Laboratory Crucible, Zirconium Lab Crucible
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.237,00
R$ 1.237,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.237,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
R$ 1.237,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Altura
43 mm
capacidade
55 mL
espessura
0.035 in.
diâmetro do topo
47 mm
Descrição geral
Handmade to stringent specifications for high tensile strength, yield strength, elongation, and chemical purity.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Platinum crucible standard, capacity 30 mL
Z562092
Platinum crucible