Documentos Principais
Z350818
Sigma-Aldrich
Transfer pipette, polyethylene
graduated to 3 mL, bulb draw 3.2 mL, sterile
Selecione um tamanho
500 EA
R$ 1.358,00
R$ 1.358,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 EA
R$ 1.358,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 1.358,00
Check Cart for Availability
Materiais
polyethylene
esterilidade
sterile
Características
graduations 1 mL
embalagem
pack of 500 (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
Comprimento
150 mm
desenho do bulbo
3.2 mL
diâmetro da haste
7.8 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Disposable transfer pipettes are a great way to transfer liquids without the worry of cross-contamination. Available in 19 styles, our extensive range is sure to have one that fits your needs.
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
  • Unified design with built-in pipette bulb
  • Safe, convenient use and disposal
  • Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
  • Heat sealable to create liquid-tight storage
  • Non-autoclavable
Embalagem
Individually wrapped
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10