Documentos Principais
Z351008
Transfer pipette, polyethylene
narrow stem, large bulb, draw 7.7 mL, non-sterile
Sinônimo(s):
liquid transfer tool, plastic pipette
Selecione um tamanho
250 EA
R$ 640,00
R$ 640,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 EA
R$ 640,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 640,00
Check Cart for Availability
Materiais
polyethylene
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
embalagem
pack of 250
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
Comprimento
150 mm
volume
7.7 mL
diâmetro da haste
3 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Disposable transfer pipettes are a great way to transfer liquids without the worry of cross-contamination. Available in 19 styles, our extensive range is sure to have one that fits your needs.
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
  • Unified design with built-in pipette bulb
  • Safe, convenient use and disposal
  • Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
  • Heat sealable to create liquid-tight storage
  • Non-autoclavable
Embalagem
Bulk pack
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)