Z122882
Sigma-Aldrich® TLC Plates
PEI-cellulose, matrix
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PEI-cellulose, matrix
polyester support
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
embalagem
pkg of 25 sheets
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
20 cm × 20 cm , PEI cellulose
espessura da camada
80-120 μm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Silica gel - for weakly to strongly polar separations, pore size 60 Å
- High purity silica gel - acid washed for separation of aflatoxins
- Cellulose - for partition chromatography, (SigmaCell Type 100 Cellulose)
- Cellulose PEI - for separation of weak anions (amino acids, peptides) PEI plates may turn slightly yellow, affecting separation. Pre-develop plates in distilled water to minimize yellow color.
- Chiral silica - for separation of optically active isomers by ligand exchange, pore size 60Å
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)