Documentos
W230502
Sigma-Aldrich
Citral dimethyl acetal
≥90%
Sinônimo(s):
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal dimethyl acetal
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
198.30
Número FEMA:
2305
Número CE:
Conselho da Europa nº:
39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
6.005
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
conformidade reg.
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
6.8 (vs air)
pressão de vapor
9 mmHg ( 102.7 °C)
descrição
mixture of cis and trans
Ensaio
≥90%
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
pb
105-106 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; lemon; lime; citrus
cadeia de caracteres SMILES
COC(OC)\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-10(2)7-6-8-11(3)9-12(13-4)14-5/h7,9,12H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
chave InChI
ZSKAJFSSXURRGL-PKNBQFBNSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup