The indicator used for this product is manganese activated zinc silicate with green fluorescence for short-wave UV(254nm).
Z122726
Sigma-Aldrich® TLC Plates
silica gel 60 matrix, L × W 20 cm × 20 cm, fluorescent indicator
Sinônimo(s):
Sigma-Aldrich thin-layer chromatography plates
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 25 plates
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
20 cm × 20 cm
espessura da camada
250 μm
placa C × L
20 cm × 20 cm
tamanho de partícula
17 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
Descrição geral
- Silica gel - for weakly to strongly polar separations, pore size 60 Å
- High purity silica gel - acid washed for separation of aflatoxins
- Cellulose - for partition chromatography, (SigmaCell Type 100 Cellulose)
- Cellulose PEI - for separation of weak anions (amino acids, peptides) PEI plates may turn slightly yellow, affecting separation. Pre-develop plates in distilled water to minimize yellow color.
- Chiral silica - for separation of optically active isomers by ligand exchange, pore size 60Å
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
What compound is used for the fluorescence indicator?
1 answer-