Documentos Principais
W342300
Sigma-Aldrich
trans-2-Undecenal
≥95%, stabilized, FG
Sinônimo(s):
(E)-2-Undecenal
Selecione um tamanho
W342300-SAMPLE-K
R$ 373,00
100 G
R$ 985,00
1 KG
R$ 4.966,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W342300-SAMPLE-K
R$ 373,00
100 G
R$ 985,00
1 KG
R$ 4.966,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7CH=CHCHO
Número CAS:
Peso molecular:
168.28
Número FEMA:
3423
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11827
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
5.184
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥95%
pode conter
<0.50% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Impurezas
0.1-3.5% cis-2-undecenal
índice de refração
n20/D 1.457 (lit.)
p.e.
115 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
orange; citrus; fruity
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCCC
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h9-11H,2-8H2,1H3/b10-9+
chave InChI
PANBRUWVURLWGY-MDZDMXLPSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
trans-2-undecenal is mainly formed due to the oxidation of triolein while heating.[1] It occurs naturally in coriander[2], fresh red pepper[3] and watermelon.[4]
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
113 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Volatiles of fresh and commercial sweet red pepper pastes: processing methods and microwave assisted extraction
Gogus F, et al.
International journal of food properties, 18(8), 1625-1634 (2015)
Identification of some volatile compounds from Citrullus vulgaris.
Kemp TR.
Phytochemistry, 14(12), 2637-2638 (1975)
Quantitation of volatile compounds in heated triolein by static headspace capillary gas chromatography/infrared spectroscopy-mass spectrometry.
Mahungu SM, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 71(4), 453-455 (1994)
Composition of coriander leaf volatiles.
Potter TL & Fagerson IS.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 38(11), 2054-2056 (1990)
Jie Sun et al.
Food chemistry, 338, 127838-127838 (2020-08-22)
The potent aroma compounds in butter from four kinds of Chinese butter hotpot seasoning were first investigated by analyzing the isolates from solid-phase microextraction. A total of 49 aroma compounds were identified, and 23 of them were highly correlated with