Documentos Principais
W269018
Sigma-Aldrich
Methyl p-tert-butylphenylacetate
≥97%, FG
Sinônimo(s):
Methyl 2-(4-tert-butylphenyl)acetate
Selecione um tamanho
W269018-SAMPLE-K
R$ 373,00
25 G
R$ 429,00
100 G
R$ 848,00
1 KG
R$ 5.825,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W269018-SAMPLE-K
R$ 373,00
25 G
R$ 429,00
100 G
R$ 848,00
1 KG
R$ 5.825,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CC6H4CH2CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
206.28
Número FEMA:
2690
Número CE:
Conselho da Europa nº:
577
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.758
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.501 (lit.)
p.e.
106 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
green; waxy; fruity
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H18O2/c1-13(2,3)11-7-5-10(6-8-11)9-12(14)15-4/h5-8H,9H2,1-4H3
chave InChI
HXVTYMWVMVKVTF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl p-tert-butylphenylacetate can be used as a food flavoring agent.[1]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1737-1737 (1997)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1737-1737 (1997)