269255
trans-2-Pentenal
95%
Sinônimo(s):
2-Ethylacrylic aldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.440-1.446 (lit.)
pb
80-81 °C/160 mmHg (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=C\C=O
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h3-5H,2H2,1H3/b4-3+
chave InChI
DTCCTIQRPGSLPT-ONEGZZNKSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup