W316407
trans,trans-2,4-Heptandienal
≥88%
Sinônimo(s):
2,4-Heptadienal
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
Ensaio
≥88%
índice de refração
n20/D 1.534 (lit.)
pb
84-84.5 °C (lit.)
densidade
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fatty; green; oily; vegetable
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=C\C=C\C=O
InChI
1S/C7H10O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-7H,2H2,1H3/b4-3+,6-5+
chave InChI
SATICYYAWWYRAM-VNKDHWASSA-N
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup