PHR1586
Oleic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Oleic acid, OlAc, cis-9-Octadecenoic acid, Elainic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001479
traceable to USP 1478130
pressão de vapor
1 mmHg ( 176 °C)
família API
oleic acid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
pb
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
pf
13-14 °C (lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
chave InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?