Documentos Principais
W236608
Sigma-Aldrich
trans-2-Decenal
≥95%, FCC, FG
Sinônimo(s):
(E)-2-decenal, (E)-3-heptyl acrolein
Selecione um tamanho
W236608-SAMPLE-K
R$ 384,00
200 G
R$ 1.044,00
1 KG
R$ 3.833,00
R$ 384,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W236608-SAMPLE-K
R$ 384,00
200 G
R$ 1.044,00
1 KG
R$ 3.833,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6CH=CHCHO
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Número FEMA:
2366
Beilstein:
1704445
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2009
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
5.191
NACRES:
NA.21
R$ 384,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
p.e.
78-80 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
orange; floral
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCC
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-10H,2-7H2,1H3/b9-8+
chave InChI
MMFCJPPRCYDLLZ-CMDGGOBGSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
trans-2-Decenal (C10 aldehyde) is an unsaturated trans-2 aldehyde found in the essential oil of coriander, bitter orange peel, ginger, butter, mushroom, and animal food. It can be used as a flavoring agent in food industries.[1][2][3]
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Optimization of photosynthetic photon flux density and root-zone temperature for enhancing secondary metabolite accumulation and production of coriander in plant factory
Nguyen DTP, et al.
advanced synthesis and catalysis, 9, 224-224 (2019)
Optimization of photosynthetic photon flux density and root-zone temperature for enhancing secondary metabolite accumulation and production of coriander in plant factory
Nguyen DTP, et al.
Agronomy, 9, 224-224 (2019)
Flavor Bites: trans-2-Decenal
WRIGHT J
Perfumer & Flavorist, 35, 34-35 (2010)
Ahu Demirtas et al.
Anaerobe, 55, 83-92 (2018-11-06)
The effects of plant metabolites on rumen metabolism vary greatly depending on their antimicrobial spectrum and applied doses. In this study, the minimum inhibitory concentrations (MICs) of commercial aldehydes, trans-2-hexenal (T2H), cis-3-hexenal (C3H), trans-2-nonenal (T2N), and trans-2-decenal (T2D) from green
Protocolos
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene