W342106
4-Oxoisophorone
≥98%, FG
Sinônimo(s):
2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexene-1,4-dione, 4-Oxoisophorone, Ketoisophorone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.491 (lit.)
p.e.
222 °C (lit.)
92-94 °C/11 mmHg (lit.)
pf
26-28 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
musty; woody; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1=O
InChI
1S/C9H12O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h4H,5H2,1-3H3
chave InChI
AYJXHIDNNLJQDT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
<li><strong>Characterization of Evodia rutaecarpa (Juss) Benth honey: volatile profile, odor-active compounds and odor properties.</strong> This study investigates the unique aroma compounds in Evodia rutaecarpa honey, identifying 4-Oxoisophorone as a key component influencing its sensory characteristics, crucial for developing enhanced food products with distinct flavors (Li et al., 2024).</li>
<li><strong>Enantioselective Total Synthesis of (R,R)-Blumenol B and d(9)-(R,R)-Blumenol B.</strong> Describes the synthesis of biologically active compounds using 4-Oxoisophorone as a precursor, demonstrating its versatility in chemical synthesis and potential applications in developing pharmaceutical agents (Tan et al., 2022).</li>
<li><strong>The mystery of the butterfly bush Buddleja davidii: How are the butterflies attracted </strong> Explores the chemical attractants of Buddleja davidii, with 4-Oxoisophorone identified as a significant attractant, which could have implications for enhancing biodiversity and garden ecology (Lehner et al., 2022).</li>
</ul>
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?