Documentos Principais
W352101
Sigma-Aldrich
Propyl mercaptan
≥97%
Sinônimo(s):
1-Propanethiol, n-Propylmercaptan, Mercaptan C3
Selecione um tamanho
W352101-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 832,00
2 KG
R$ 1.173,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W352101-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 832,00
2 KG
R$ 1.173,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2SH
Número CAS:
Peso molecular:
76.16
Número FEMA:
3521
Beilstein:
1696860
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11816
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.071
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
2.54 (vs air)
pressão de vapor
122 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
p.e.
67-68 °C (lit.)
pf
−113 °C (lit.)
densidade
0.820 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
onion; alliaceous
cadeia de caracteres SMILES
CCCS
InChI
1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Propyl mercaptan is a volatile sulfur compound that is reported to occur in onion[1], potato[2] and wine.[3]
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Ethanethiol ≥97%
Sigma-Aldrich
W425800
Ethanethiol
1-Butanethiol 99%
Sigma-Aldrich
112925
1-Butanethiol
Ethanethiol 97%
Sigma-Aldrich
E3708
Ethanethiol
Food flavors and odors, volatile sulfur compounds in potatoes.
Gumbmann MR & Burr HK.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 12(5), 404-408 (1964)
Estimation of volatile sulphur compounds in beer.
Walker MD
Journal of the Institute of Brewing, 98(4), 283-287 (1992)
Onion flavor and odor, the volatile flavor components of onions.
Carson JF & Wong FF
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 9(2), 140-143 (1961)
Zafer Ziya Oztürk et al.
Environmental monitoring and assessment, 151(1-4), 369-375 (2008-04-15)
Sewage treatment works are one of the major sources that cause atmospheric odour pollution. The increase in the number of complaints about odour nuisance is due to the increase in environmental concerns. Unfortunately, the legislation on odour nuisance from sewage
An improved gas chromatographic method for the detection and quantitation of mercaptans in blood.
H A Mardini et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 113(1), 35-41 (1981-06-02)