Documentos Principais
SYMBDTC01
Millipore
Recipiente da bandeja de drenagem de meios Steritest® Symbio 2
for use with any type of Steritest® Symbio pump, this accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
Sinônimo(s):
Saída
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.79
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
316L stainless steel container (drain tray)
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Steritest®
entrada
pharmaceutical(s)
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with any type of Steritest® Symbio pump
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Coletor de plástico para a bandeja de drenagem Steritest® Symbio. A bandeja de drenagem é compatível com qualquer tipo de bomba Steritest® Symbio.
Aplicação
Acessórios para agilizar seu fluxo de trabalho e aumentar a segurança durante os testes de esterilidade.
Informações legais
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany