Documentos
SYMBDTH01
Millipore
Bandeja de drenagem completa Steritest® Symbio
For 2 canisters, LFH pump
Sinônimo(s):
Saída
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.79
Materiais
316 stainless steel container (drain tray)
EPDM rubber seal
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Steritest®
entrada
pharmaceutical(s)
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest® Symbio pump
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A bandeja de drenagem completa Steritest® Symbio inclui suporte de recipiente de aço inoxidável, coletor de fluido plástico e vedação. Esta bandeja é projetada para 2 cilindros da Bomba LFH. A Bomba Steritest® Symbio LFH é projetada para diferentes ambientes de teste, incluindo capela de fluxo laminar, gabinete de biossegurança, sala limpa ou até mesmo dentro de um isolador.
Aplicação
A bandeja de drenagem completa Steritest® Symbio é um acessório de bomba Steritest® Symbio LFH para simplificar seu fluxo de trabalho e aumentar a segurança durante os testes de esterilidade.
Informações legais
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany