W222100
Butyric acid
≥99%, FG
Sinônimo(s):
Butanoic acid
Selecione um tamanho
R$ 373,00
Previsão de entrega em30 de março de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 373,00
Previsão de entrega em30 de março de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
densidade de vapor
3.04 (vs air)
pressão de vapor
0.43 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
824 °F
Lim. expl.
10 %
índice de refração
n20/D 1.398 (lit.)
pH
2 (25 °C, 10 g/L)
3 (20 °C, 10 g/L)
p.e.
162 °C (lit.)
pf
−6-−3 °C (lit.)
densidade
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
cheese; buttery; fruity
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
chave InChI
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HDAC1(3065)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?