W325201
β-Alanine
≥98%, FG
Sinônimo(s):
β-Ala, 3-Aminopropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Halal
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥98%
pf
202 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadeia de caracteres SMILES
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
chave InChI
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1